Merck
P7937
Sigma-Aldrich
蛋白磷酸酶-1 催化亚单位,α-亚型 来源于兔
5,000-15,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
别名:
Protein phosphatase
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥80% (GE)
形狀
lyophilized powder
比活性
5,000-15,000 units/mg protein
分子量
37.5 kDa
技術
inhibition assay: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
蛋白磷酸酶 1 (PP1) 是一种具有丝氨酸/苏氨酸磷酸酶活性的异二聚体酶。它包括一个催化亚基和一个靶向亚基或一个特异性蛋白抑制剂。靶向亚单位决定酶的定位,例如糖原颗粒(亚单位 g)或肌原纤维(亚单位 M)。
應用
来自家兔的蛋白磷酸酶1催化亚基α同种型已被用作蛋白磷酸酶1抑制试验的标准品。
蛋白磷酸酶-1 催化亚单位,α-家兔的同种型已用于蛋白磷酸酶反应和脂肪细胞提取物的消化。
生化/生理作用
蛋白磷酸酶 1 (PP1) 参与糖原代谢和肌肉收缩调节。此外,它还参与细胞周期和转录调控。重组兔 PP1α性质与天然兔肌肉蛋白相同,包括大小、活性对 Mn 2 + 的要求、磷酸化酶 A 的特异性以及冈田酸、微囊藻毒素 LR 和磷酸酶抑制剂 2 (I-2) 的抑制作用。
包裝
包装尺寸基于蛋白质含量。
單位定義
在 pH 7.4 和 30℃ 条件下,1 个单元每分钟水解 1 nmol 对硝基苯基磷酸盐。
外觀
冻干粉,含咪唑缓冲液 (pH 7.4)、NaCl、DTT、EDTA、MnCl 2 、吐温 20 和海藻糖作为稳定剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regulation of protein phosphatase-1
James B Aggen
Chemistry and Biology, 7.1, R13-R23 (2000)
Activity of membrane-associated sucrose synthase is regulated
by its phosphorylation status in cultured cells of sycamore (Acer
pseudoplatanus)
Javier P
Physiologia Plantarum (2004)
Protein kinases and phosphatases: the yin and yang of protein phosphorylation and signaling.
T Hunter
Cell, 80(2), 225-236 (1995-01-27)
M C Faux et al.
Trends in biochemical sciences, 21(8), 312-315 (1996-08-01)
One important regulatory mechanism in the control of phosphorylation events is the subcellular location of phosphatases of kinases. Several serine/threonine phosphatases and kinases have now been shown to be associated with targeting subunits; these contribute to the organization and specificity
Insulin resistance of glycogen synthase mediated by o-linked N-acetylglucosamine.
Parker GJ
The Journal of Biological Chemistry, 278(12), 10022-10027 (2003)