主要文件
4876
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl Phosphate, disodium salt, hexahydrate
≥99% (HPLC), crystalline solid, alkaline phosphatase-based ELISA assay substrate, Calbiochem®
别名:
对硝基苯磷酸二钠盐六水合物, pNPP,2Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4NO6P · 2Na · 6H2O
CAS号:
分子量:
371.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.77
产品名称
对硝基苯磷酸二钠盐六水合物, p-Nitrophenyl Phosphate, Disodium Salt, Hexahydrate, CAS 4264-83-9, is an excellent substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays. Produces yellow soluble end product (405-410 nM).
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
雜質
≤0.005% p-nitrophenol (weight)
≤1% free phosphate (weight)
顏色
light yellow
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
相关类别
一般說明
基于碱性磷酸酶的ELISA分析的出色底物。产生黄色可溶成品,可在405 nm至410 nm处读取。可以进行动力学和终点测定。 ε 最大值:≥在0.4 M Na2CO3中于311 nm处为9600 cm-1 M-1
生化/生理作用
主要靶标
基于碱性磷酸酶的ELISA分析的底物。
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
重構
溶液中不稳定;仅在使用前进行复溶。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3