产品名称
4-硝基苯磷酸盐 二(三羟甲基氨基甲烷) 盐, phosphatase substrate
品質等級
化驗
≥97% (enzymatic)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6NO6P.2C4H11NO3/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;2*5-4(1-6,2-7)3-8/h1-4H,(H2,10,11,12);2*6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
XXAXKCWOTRABOW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为底物定量分析细胞裂解液中的抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)活性
- 天然聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)测定磷酸酶活性
- 在酶联免疫吸附测定(ELISA)中用于碱性磷酸酶
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.