产品名称
花萼海绵诱癌素A 来源于花萼国皮海绵, ≥90% (HPLC), solid
生物源
sea sponge (Discodermia calyx)
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
分子量
~_1.0 kDa
顏色
white
mp
247-249 °C
溶解度
DMSO: soluble
ethanol: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)NCC[C@H](C)c1nc(\C=C\C[C@@H]2O[C@]3(C[C@@H](O)[C@@H]2C)OC([C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C(C)=C\C=C\C(C)=C/C#N)OC)[C@H](OP(O)(O)=O)C3(C)C)co1)N(C)C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34-,35-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50+/m0/s1
InChI 密鑰
FKAWLXNLHHIHLA-YCBIHMBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为丝氨酸-苏氨酸蛋白磷酸酶2A抑制剂
- 作为人乳腺癌细胞周期蛋白D1磷酸酶抑制剂
- 作为小鼠黑色素瘤细胞株B16-F0细胞蛋白磷酸酶2A(PP2A)和PP1的抑制剂
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges