Merck
P3615
Sigma-Aldrich
Prion Protein Fragment 106-126 Human
≥90% (HPLC), solid
别名:
PrP [106-126]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C80H138N26O24S2
分子量:
1912.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C80H138N26O24S2/c1-38(2)28-53(72(122)90-36-61(113)114)98-60(112)33-86-57(109)32-89-78(128)62(39(3)4)105-79(129)63(40(5)6)104-70(120)44(10)93-59(111)35-87-65(115)41(7)94-68(118)45(11)96-69(119)46(12)95-67(117)43(9)92-58(110)34-88-66(116)42(8)97-73(123)51(22-26-131-14)100-76(126)54(29-48-31-85-37-91-48)102-74(124)50(21-17-19-25-82)99-75(125)52(23-27-132-15)101-77(127)55(30-56(84)108)103-80(130)64(47(13)107)106-71(121)49(83)20-16-18-24-81/h31,37-47,49-55,62-64,107H,16-30,32-36,81-83H2,1-15H3,(H2,84,108)(H,85,91)(H,86,109)(H,87,115)(H,88,116)(H,89,128)(H,90,122)(H,92,110)(H,93,111)(H,94,118)(H,95,117)(H,96,119)(H,97,123)(H,98,112)(H,99,125)(H,100,126)(H,101,127)(H,102,124)(H,103,130)(H,104,120)(H,105,129)(H,106,121)(H,113,114)/t41-,42-,43-,44-,45-,46-,47+,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,62-,63-,64-/m0/s1
InChI 密鑰
XPZWWTIIKSODDO-MBNDGZRNSA-N
基因資訊
human ... PRNP(5621)
相关类别
Amino Acid Sequence
Lys-Thr-Asn-Met-Lys-His-Met-Ala-Gly-Ala-Ala-Ala-Ala-Gly-Ala-Val-Val-Gly-Gly-Leu-Gly
應用
Used as a model to investigate neurodegeneration in prion diseases.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)