Merck
K0383
Sigma-Aldrich
马来酰亚胺活化 KLH
别名:
Maleimide Activated Keyhole Limpet Hemocyanin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352111
NACRES:
NA.32
生物源
Megathura crenulata
品質等級
形狀
lyophilized powder
技術
bioconjugation: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
马来酰亚胺活化 KLH 以冻干、即用型形式提供,无需耗时的载体蛋白活化和纯化步骤。对于每个 KLH 分子,马来酰亚胺活化的 KLH 含有大约 160-320 个马来酰亚胺基团。在 pH 6.6-7.0 条件下进行与含半胱氨酸肽的偶联反应。然后可通过 Ellman 试剂比色法测定偶联程度。用于检测含半胱氨酸肽中未反应的巯基。
應用
马来酰亚胺活化 KLH (mKLH) 的表面具有活性马来酰亚胺基团,可与含半胱氨酸的肽或含巯基的半抗原偶联。马来酰亚胺基团和巯基的反应在温和的偶联条件 (pH 6.5-7.5) 下快速选择性地进行,得到稳定的、共价连接的肽-蛋白偶联物,可用于免疫方案或抗体筛选方法。
马来酰亚胺活化的 KLH 已用于肽偶联。
外觀
每瓶含 5 mg 从 10 mM 磷酸钠缓冲液 (pH 6.6) 冻干的马来酰亚胺活化 KLH,以 0.115 mM NaCl、1 mM EDTA 和 40 mM 蔗糖作为稳定剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)