主要文件
573114
Millipore
SMCC
别名:
SMCC, 反式-4-(N-马来酰亚胺基甲基)环己烷-1-羧酸琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H18N2O6
CAS号:
分子量:
334.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.23
化驗
≥97% (HPLC)
品質等級
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white
溶解度
DMF: 10 mg/mL
acetonitrile: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)C1CCC(CC1)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
InChI 密鑰
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于抗体和抗体片段的酶标记的异双功能试剂。交联巯基和游离胺基。可用于顺序偶联以最大程度地减少聚合。
警告
毒性:刺激性(B)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Caruelle, D., et al. 1988.Anal.Biochem.173, 328.
Nashat, A.H., et al. 1998.Biotechnol.Bioeng.60, 137.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3