Merck
803383
Sigma-Aldrich
LC-SMCC(琥珀酰亚胺基-4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧基-(6-酰胺基己酸酯))
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H29N3O7
分子量:
447.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥90%
品質等級
形狀
powder
分子量
447.48
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
溶解度
DMSO or DMF: soluble
官能基
NHS ester
maleimide
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(CCC1=O)N1OC(CCCCCNC(C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2)=O)=O
InChI
1S/C22H29N3O7/c26-17-9-10-18(27)24(17)14-15-5-7-16(8-6-15)22(31)23-13-3-1-2-4-21(30)32-25-19(28)11-12-20(25)29/h9-10,15-16H,1-8,11-14H2,(H,23,31)
InChI 密鑰
IHVODYOQUSEYJJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
LC-SMCC 是具有 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯和马来酰亚胺基团的异双功能交联剂,可使得含胺和巯基分子共价结合。NHS 酯和伯胺在 pH 7-9 下反应形成酰胺键,而马来酰亚胺和巯基在 pH 6.5-7.5 下反应形成稳定的硫醚键。在水溶液中,NHS 酯的水解降解是竞争性反应,其速率随 pH 的增加而增加。马来酰亚胺基团比 NHS-酯基团更稳定,但会缓慢发生水解,并且在 pH 值大于 7.5 时也会丧失对巯基的反应特异性。由于这些原因,使用该异双功能交联剂的偶联实验通常在 pH 7.2-7.5 下进行,马来酰亚胺(巯基靶向)反应先进行或与 NHS-酯(胺靶向)反应同时进行
特點和優勢
  • 反应基团:NHS酯和马来酰亚胺
  • 反应性:氨基和巯基
  • SMCC 的长链品种
  • 高纯度结晶试剂可用于制备高纯度马来酰亚胺活化的衍生物
  • 不可切割
  • 水不溶性(先溶于 DMF 或 DMSO)
  • 环己烷桥增强了马来酰亚胺基团的稳定性,使 LC-SMCC 成为蛋白质马来酰亚胺活化的理想交联剂。马来酰亚胺基团在 0.1 M 磷酸钠缓冲液(pH 7)中,4°C 下可稳定 64 小时。
注意
这种产品对湿气很敏感。小瓶包装在带有干燥剂的可再密封袋中,以减少湿气接触。冷藏后,打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新的溶液。不建议储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。封闭袋子,在推荐的温度下储存产品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Salvatore C Ruffolo et al.
The Journal of biological chemistry, 278(27), 25039-25045 (2003-05-02)
Caspase-8 cleaves BID to tBID, which targets mitochondria and induces oligomerization of BAX and BAK within the outer membrane, resulting in release of cytochrome c from the organelle. Here, we have initiated these steps in isolated mitochondria derived from control
Global Trade Item Number
货号GTIN
803383-50MG-PW4065268552384
803383-50MG4061832874678