主要文件
G0288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,6)-Galactosidase, positionally specific from Xanthomonas manihotis
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
buffered aqueous solution
比活性
≥120 units/mg protein
包裝
vial of 1.9 units
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... GLB1(2720)
相关类别
生化/生理作用
Releases β(1→3)- and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
單位定義
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37°C.
外觀
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)