buffered aqueous solution
比活性
≥6 units/mg protein
包裝
vial of 0.06 unit
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... GLB1(2720)
相关类别
一般說明
β-半乳糖苷酶存在于细菌、真菌、酵母和动物器官中。也存在于苹果、杏仁和杏等水果中。β-半乳糖苷酶是四聚体,由四条多肽链组成,这四条多肽链由氨基酸组装形成五个结构域。这些区域为果冻卷饼桶型,中心区域作为活性位点,其余区域由 β-夹心结构和纤连蛋白组成。
應用
β(1→4)-半乳糖苷酶,是 肺炎链球菌 的位置特异性酶,可用于:
- 作为位置特异性酶,在小鼠中研究其末端半乳糖基化作用以及对糖鞘脂(GSPL)的保护作用。
- 用于消化放射性低聚糖。
- 作为位置特异性酶,研究其对无毒 杜氏利什曼原虫 克隆(A-LD)毒力特性的影响。
生化/生理作用
β-半乳糖苷酶可水解低聚糖、聚合物和次级代谢产物中的 D-半乳糖基部分。广泛用于乳制品行业,用于去除牛奶和乳制品中的乳糖,使乳糖不耐受的个体获益。β-半乳糖苷酶也可用于食品行业,改善甜度、口感和溶解情况。
單位定義
在pH 5.0、37 °C下,一个单位每分钟可水解1 μmole的对硝基苯基β-D-吡喃半乳糖苷。
外觀
溶于20 mM Tris-HCl,pH 7.5、25 mM NaCl的溶液中
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Virulence attenuation of a UDP-galactose/N-acetylglucosamine beta1, 4 galactosyltransferase expressing Leishmania donovani promastigote
Bhaumik, SK , et al.
Glycoconjugate Journal, 25(5), 459-472 (2008)
Shaima Saqib et al.
3 Biotech, 7(1), 79-79 (2017-05-14)
The enzyme β-galactosidases have been isolated from various sources such as bacteria, fungi, yeast, vegetables, and recombinant sources. This enzyme holds importance due to its wide applications in food industries to manufacture lactose-hydrolyzed products for lactose-intolerant people and the formation
TLR4 and NKT cell synergy in immunotherapy against visceral leishmaniasis
Karmakar S, et al.
PLoS Pathogens, 8(4), 79-79 (2012)
S K Bhaumik et al.
Glycoconjugate journal, 25(5), 459-472 (2008-01-17)
Protozoan parasites of the genus Leishmania are the causative agent of leishmaniasis, a disease whose manifestations in humans range from mild cutaneous lesions to fatal visceral infections. Human visceral leishmaniasis is caused by Leishmania donovani. Long-term culture in vitro leads
beta Galactosidases and their potential applications: a review
Husain Q
Critical Reviews in Biotechnology, 30(1), 41-62 (2010)