化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[s]1c2c(nc1CCC)c(nc3c2cccc3)N
InChI
1S/C13H13N3S/c1-2-5-10-16-11-12(17-10)8-6-3-4-7-9(8)15-13(11)14/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3,(H2,14,15)
InChI 密鑰
NFYMGJSUKCDVJR-UHFFFAOYSA-N
應用
CL075已用于激活单核细胞来源树突状细胞(DC) ,以便证明该树突状细胞诱导细胞死亡的能力。
生化/生理作用
CL075 是具有免疫刺激活性的 Toll 样受体 8(TLR-8)的选择性激动剂。 研究表明,TLR8 中 IRF-NFΚB 刺激的 EC50 值为 400nM,而 TLR7 为 4 μM。
CL075是一种噻唑喹诺酮衍生物。它可影响肿瘤发展。
Toll 样受体 8(TLR-8)激动剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Cytotoxic activity of human dendritic cells induces RIPK1-dependent cell death
Varga Z, et al.
Immunobiology, 152032-152032 (2020)