主要文件
EP0030108116
Eppendorf® LoBind 蛋白质离心管
PCR clean, withstand, 18,000 x g, capacity 1.5 mL, pack of 100 ea
别名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
PCR clean
graduations
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030108116
技術
PCR: suitable
容量
1.5 mL
結合類型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Avoid losing valuable samples during centrifugation, incubation and storage! Rely on the excellent protection offered by the hinged Safe-Lock lid. It contains all of our experience from 50 years of continuous optimization and development. Trust the original Eppendorf Safe-Lock Tubes, because your samples deserve only the best.
特點和優勢
  • Eppendorf® LoBind材料可确保优化的样本回收率,以改善测定结果。
  • 无表面涂层(例如硅胶),以最大程度地减少样本干扰的风险。
  • 批认证的PCR清洁纯度等级:不含人DNA、DNase、RNase和PCR抑制剂。
  • 可提供试管形式,以方便放大。
  • 精确的盖子密封可最大限度地降低蒸发。
  • Protein LoBind产品有多种形式,包括试管、微孔和深孔板,可以满足各种特定应用需求。
  • LoBind系列支持减少样品体积或提高通量
  • 蛋白回收率比标准容器高,可回收90%以上蛋白
  • Eppendorf Protein LoBind蛋白离心管孵育96小时后的样品回收率比其它品牌的低吸附样品管高很多。
  • 可提高MALDI-TOF分析的信号强度,甚至可以检测和分析一般标准管无法检出的浓度(1 pmol)。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)