材料
(push fit)
polypropylene cap
無菌
non-sterile
特點
PCR clean
包裝
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
製造商/商標名
Eppendorf® 022431064
參數
-18,000 × g max. RCF
容量
0.5 mL
直徑
7.3 mm
顏色
clear
適合性
suitable for PCR
結合類型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
避免在离心、孵育和储存过程中丢失宝贵的样品! 依靠铰链式 Safe-Lock 盖提供出色保护。 它融汇了我们 50 年不断优化和开发的全部经验。 信任首创的Eppendorf Safe-Lock管,您的样品值得更好对待。
Protein LoBind Tubes, snap cap, Protein LoBind, 0.5 mL, PCR clean, colorless, 100 tubes (2 bags × 50 tubes)
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
特點和優勢
Eppendorf Protein LoBind管专门用于确保您获得最高的 蛋白质回收率。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG