主要文件
EP0030108442
Eppendorf® LoBind 蛋白质离心管
PCR clean, withstand 18,000 x g, 1.5 mL, pack of 500 ea
别名:
Eppendorf® Protein LoBind tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料
cap (push fit)
colorless
conical bottom
描述
Low retention
無菌
non-sterile
特點
DNase free
PCR clean
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030108442
容量
1.5 mL
適合性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
避免在离心、孵育和储存过程中丢失宝贵的样品! 依靠铰链式 Safe-Lock 盖提供出色保护。 它融汇了我们 50 年不断优化和开发的全部经验。 信任首创的Eppendorf Safe-Lock管,您的样品值得更好对待。
特點和優勢
Eppendorf Protein LoBind管专门用于确保您获得最高的 蛋白质回收率。
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)