主要文件
CLS3207
Corning® Costar® 低吸附微量离心管
1.7mL low binding snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, 250/cs
别名:
微量离心管, 离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
材料
cap (Snap Cap)
conical bottom tube
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations
包裝
case of 250
pack of 250
製造商/商標名
Corning 3207
參數
17000 × g max. RCF
藝帽直徑
0.362 in.
管外徑
.500 in.
容積
1.7 mL
顏色
natural
natural
接頭
cap (push fit)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning® Costar® 低吸附微量离心管
这些Costar低吸附微量离心管采用粘合聚合物技术,可降低蛋白质和核酸结合,从而更好地回收样品。它们由天然(无色)聚丙烯制成,经认证不含RNase-/DNase。
  • 未灭菌,可高压灭菌
  • 外部刻度和磨砂书写点,便于样品识别
  • 正面密封设计,允许重复打开和关闭
  • 平盖表面,方便贴标签
  • 可承受最大 RCF 为 17,000 x g
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)