主要文件
EP0030108310
Eppendorf® DNA LoBind管
capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
别名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
PCR clean
neck thread Push fit
包裝
pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030108310
技術
PCR: suitable
容量
5.0 mL
結合類型
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
最大限度回收核酸。 Eppendorf LoBind 管大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子。样品制备和长期储存珍贵核酸的理想解决方案
特點和優勢
大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)