主要文件
CG10
Sigma-Aldrich
绒毛膜促性腺激素 人
lyophilized powder, vial of ~10,000 IU
别名:
HCG, 绒毛膜促性腺激素
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.32
生物源
human urine
無菌
sterile-filtered
形狀
lyophilized powder
分子量
37.9 kDa
包含
mannitol
包裝
vial of ~10,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
雜質
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
溶解度
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CGA(1081)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由 92 个氨基酸 α 链组成的糖蛋白激素,与 LH、FSH 和 TSH 相同; 和一个独特的 149 个氨基酸 β 链。由绒毛膜组织产生,负责在妊娠早期维持黄体。也由滋养层细胞肿瘤产生,其特征是游离 hCG β-链升高和高糖基化 hCG。
應用
绒毛膜促性腺激素已用于:
  • 体外细胞毒性分析
  • 卵子和胚胎制剂
  • CD-1 小鼠的超排卵
  • 促性腺激素制剂,用于与促黄体生成素释放激素(LHRH)激动剂(LHRH-a)同步自然循环大鼠的体内研究。
生化/生理作用
人绒毛膜促性腺激素(hCG)可用作 PMSG 的替代品,以诱导实验动物排卵。 当通过静脉内(静脉注射),腹膜内(腹腔注射)或皮下(皮下注射)方法将 hCG 注射到实验动物中时,每个动物和每千克体重的 50% 动物的有效剂量(ED50)用括号括起来如下:
小鼠:静脉注射0.2 (7.7) I.U.;腹腔注射0.3 (11.5) I.U.;皮下注射0.7 (26.9) I.U.
叙利亚仓鼠:静脉注射1.0 (9.5) I.U.;腹腔注射1.8 (17.1) I.U.;皮下注射2.6 (24.8) I.U.
大鼠:静脉注射1.3 (4.6) I.U.;腹腔注射3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
使用 PMSG,每只动物和每千克体重(kg)的 ED50 值如下:
小鼠: 静脉注射0.8 (30.8) I.U.;腹腔注射2.0 (76.9) I.U.;皮下注射2.8 (107.7) I.U
叙利亚仓鼠: 静脉注射, 3.6 (34.3) I.U.;腹腔注射,8.0 (76.2) I.U.;皮下注射,13.2 (125.7) I.U.
大鼠: 静脉注射,6.0 (76.8) I.U.;腹腔注射,20.8 (73.0) I.U.;皮下注射,76.8 (269.5) I.U.
重構
当用水复溶至浓度为 1,000 IU/mL 时,该小瓶还将含有 0.1 M 磷酸钠缓冲液(pH 约 7.2)和 10 mg/mL 甘露醇。
分析報告
计算值基于 USP 方法测定人绒毛膜促性腺激素,每瓶达到 10,000 IU,公差不低于规定效价的 80.0% 且不超过 125.0%。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and calmodulin: regulators of the meiotic spindle in mouse eggs
Johnson J, et al.
Developmental Biology, 204(2), 464-477 (1998)
Unique recombinant human ribonuclease and inhibition of Kaposi's sarcoma cell growth
Newton D L and Rybak S M
Journal of the National Cancer Institute, 90(23), 1787-1791 (1998)
Reducing inositol lipid hydrolysis, Ins (1, 4, 5) P3 receptor availability, or Ca2+ gradients lengthens the duration of the cell cycle in Xenopus laevis blastomeres.
Han J K, et al.
The Journal of Cell Biology, 116(1), 147-156 (1992)
The superovulation of synchronous adult rats using follicle-stimulating hormone delivered by continuous infusion
Scott H G and Armstrong D T
Biology of Reproduction, 44(5), 851-856 (1991)
Umit A Kayisli et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(5), 2305-2313 (2003-08-21)
The first known hormonal signal of the conceptus during implantation is human chorionic gonadotropin (hCG). Interestingly, increased apoptosis in human endometrium coincides with the implantation window. Factors from the fetal or placental origin as well as maternal hormonal factors are