生物源
synthetic (Organic)
品質等級
化驗
≥80% (HPLC)
≥80% (spectrophotometric assay)
形狀
powder
成份
p-Toluenesulfonate content, 1.6-4.4 mol/mol
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 100 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(O[H])[C@](N([H])[H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[S@+](C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([C@](O[H])([H])[C@@]1([H])O[H])([H])O[C@]1([H])N2C3=C(N=C2[H])C(N([H])[H])=NC([H])=N3.O=S(C4=C([H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])=C4[H])([O-])=O
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI 密鑰
VHPOFDUCFKOUHV-XKGORWRGSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
注意
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)