产品名称
钙黄绿素AM 溶液, 4 mM in DMSO, ≥90% (HPLC), solution
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solution
濃度
4 mM in DMSO
技術
titration: suitable
顏色
colorless
white to off-white
λmax
491-497 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI 密鑰
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
外觀
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance