Merck
798231
Sigma-Aldrich
S-(5′-腺苷)-L-甲硫氨酸-(S-甲基-13C)氯盐
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
别名:
S-(5’-腺苷)-L-甲硫氨酸-(S-甲基-13C)氯盐 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
CAS号:
分子量:
435.89 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.12
品質等級
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥90% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI 密鑰
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
相关类别
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)