主要文件
1012134
USP
S-腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
S-腺苷-L-蛋氨酸对甲苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H34N6O16S4
CAS号:
分子量:
766.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ademetionine
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S+](C[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3c4ncnc(c4nc3)N)(CC[C@H](N)C(=O)O)C.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/p-3/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
XDCFCHNAIMYBAZ-XQVUROGGSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
Ademetionine disulfate tosylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as S-Adenosyl-l-methionine Disulfate Tosylate
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)