Merck
E4658
Sigma-Aldrich
二乙二醇二乙醚
reagent grade, ≥98%
别名:
2-乙氧基乙基醚, 二乙基卡必醇, 双(2-乙氧基乙基)醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1699259
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
bp:
180-190 °C (lit.)
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
5.6 (vs air)
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
形狀
liquid
expl. lim.
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)