Merck
408069
Sigma-Aldrich
3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇
greener alternative
≥98%
别名:
3-甲基-3-甲氧基-1-羟基丁烷, 3-甲基-3-甲氧基-1-羟基丁醇, 3-甲基-3-甲氧基丁醇, 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732882
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
環保替代類別
SMILES 字串
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇广泛用作油漆、油墨和香料的溶剂。已报道用相对速率法研究 3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇与 OH 自由基反应的动力学。经鉴定其为甲基黄、甲基红和甲基橙等染料的氧化产物。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。本品是适用于更加干净和绿色环境的多功能化学品,因此符合“更安全的溶剂和助剂”原则。 点击此处了解更多信息。
應用
3-甲氧基-3-甲基-1-丁醇可作为生产工业洗涤剂的原料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Degradation of organic dyes in water by electrical discharges.
Magureanu M, et al.
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 27(5), 589-598 (2007)
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 45(16), 6896-6901 (2011-07-22)
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol [CH(3)OC(CH(3))(2)CH(2)CH(2)OH] is used as a solvent for paints, inks, and fragrances and as a raw material for the production of industrial detergents. A rate constant of (1.64 ± 0.18) × 10(-11) cm(3) molecule(-1) s(-1) for the reaction of 3-methoxy-3-methyl-1-butanol