Merck
484202
Sigma-Aldrich
二丙二醇甲醚醋酸酯,异构体混合物
≥98%
别名:
DOWANOL® DPMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C3H6OC3H6OCH3
CAS号:
分子量:
190.24
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二丙二醇甲醚醋酸酯 可作为溶剂,用于 导电粘合剂的制备。
还可用作 溶剂墨水添加剂,用于制备基于蜡印纸的 装置。
法律資訊
Dow Chemical 制造
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
186.8 °F - closed cup
閃點(°C)
86 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)