主要文件
8.18533
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol monomethyl ether
(mixture of isomeres) for synthesis
别名:
Dipropylene glycol monomethyl ether, DPM, Methoxypropoxypropanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)C3H6OC3H6(OH)
CAS号:
分子量:
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
252-104-2
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
蒸汽壓力
0.75 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
205 °C (DIN 51794)
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
9500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-14 % (v/v)
pH值
6-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
轉變溫度
flash point 79 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup