About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-905-0
NACRES:
NA.22
化驗:
≥99% (GC)
bp:
169-172.5 °C (lit.)
蒸汽壓力:
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
推荐产品
蒸汽密度
4.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
473 °F
效力
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
10.6 %
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
pH值
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
運動黏度
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 67 °C
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 研究具有自组装诱导光学和电气性质的乙二醇单丁基醚水溶液的聚集和相特性:探索乙二醇单丁基醚的溶解度和两亲性,研究其在溶液中的聚集和相特性(Shang et al., 2023)。
- 277.15 ~ 308.15 K范围内乙二醇单丁醚-水混合物的表面张力和密度:该研究提供了不同温度下表面张力和密度的详细测量,有助于理解其在溶液中的物理性质(Velasco-Medina et al., 2020)。
- 使用纳米结构非均相催化剂Amyberlyst-15通过乙二醇醚化生产乙二醇单丁醚:介绍使用先进催化技术合成乙二醇单丁基醚的过程,为更高效的生产技术提供了见解(Bayat et al., 2022)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.900 - 0.901
水分(KF): ≤ 0.20 %
过氧化物(以H₂O₂计): ≤ 0.05 %
鉴别(IR):符合检验
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.900 - 0.901
水分(KF): ≤ 0.20 %
过氧化物(以H₂O₂计): ≤ 0.05 %
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup