主要文件
8.03128
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monomethyl ether
for synthesis
别名:
Diethylene glycol monomethyl ether, Methylene diglycol, 2-Hydroxy-2′-methoxy diethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)-ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12O3
CAS号:
分子量:
120.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-906-6
NACRES:
NA.22
bp:
190-196 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
品質等級
蒸汽壓力
0.3 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
215 °C
效力
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
6450 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
190-196 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
密度
1.018-1.022 g/cm3 at 20 °C (DIN 51757)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOC)CCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.018 - 1.022
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup