主要文件
8.43827
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol methyl ethyl ether
for synthesis
别名:
Diethylene glycol methyl ethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16O3
CAS号:
分子量:
148.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
213-690-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
liquid
效力
6000 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-72 °C
轉變溫度
flash point 82 °C
溶解度
76 g/L
密度
0.925 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOCC)CCOC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-6-7-10-5-4-8-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
CNJRPYFBORAQAU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.927
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
179.6 °F
閃點(°C)
82 °C