主要文件
8.02932
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
别名:
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
162.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-963-7
NACRES:
NA.22
bp:
189 °C/1013 hPa
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
0.5 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
174 °C
效力
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
bp
189 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(CCOCC)CCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
法律資訊
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup