agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
形狀
solid
抗生素活性譜
neoplastics
作用方式
DNA synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI 密鑰
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
基因資訊
human ... TOP2A(7153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance