Merck
PHR1787
Supelco
阿糖胞苷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
胞嘧啶 β-D-呋喃阿拉伯糖苷, (β-D-阿拉伯呋喃糖基)胞嘧啶, Ara-C, 胞嘧啶阿拉伯糖苷, 阿拉伯糖胞嘧啶, 阿糖胞嘧啶, 阿糖胞苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N3O5
CAS号:
分子量:
243.22
Beilstein:
89175
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 383
traceable to Ph. Eur. C3350000
traceable to USP 1162002
API 家族
cytarabine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI 密鑰
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
阿糖胞苷复合到 DNA 中后,可通过与导致 DNA 断裂的拓扑异构酶 I 形成可裂解复合物而抑制 DNA 的复制,但不会抑制 RNA 的合成。抗白血病制剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB3688。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Michel Owusu et al.
Cell reports, 26(3), 555-563 (2019-01-17)
We provide a catalog for the effects of the human kinome on cell survival in response to DNA-damaging agents, covering all major DNA repair pathways. By treating 313 kinase-deficient cell lines with ten diverse DNA-damaging agents, including seven commonly used