等級
Hybri-Max™
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
雜質
endotoxin, tested
≤0.1% water
water
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解度
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
其他說明
注意
法律資訊
也與該產品經常一起購買
建議使用防濺手套
推薦
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
实验方案
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.