主要文件
S-002-M
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜
contains DMSO, liquid
别名:
Cell Culture Freezing Media - DMSO, liquid, cell cryopreservation medium
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.24
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
技術
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
一般說明
细胞培养冷冻培养基的这种独特配方可用于冻存多种哺乳动物细胞(请参阅生存力数据)。这些产品中使用的试剂经认证不含病毒和支原体。
包含 10% DMSO,小牛 & 胎牛血清
應用
DMSO(细胞冻存液)已用于:
  • 溶解DNA甲基化试剂——替莫唑胺(TMZ),以处理U251细胞
  • 用于2,5-二苯基-2H-溴化四唑(MTT)试验,以检测TMZ处理U251细胞的活力
  • 重悬RepSox(转化生长因子(TGF)-β/ALK5抑制剂)和SB431542(TGF-β抑制剂),制备储液
  • 作为溶剂对照,用于RepSox和SB431542处理的人多能干细胞来源内皮细胞(hPSC-ECs)的跨内皮电阻的时程检测
特點和優勢
DMSO(细胞冻存液)为50 mL装,已经过细胞培养优化和验证。
外觀
含有 10% DMSO,小牛和胎牛血清的液体
儲存和穩定性
在 -20°C 可保存长达 2 年。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Lei Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 504(1), 46-53 (2018-09-03)
To investigate the effects and underlying molecular mechanisms of FoxG1 expression on glioblastoma multiforme (GBM) models. Expression levels of FoxG1 and other cancer-related biomarkers were evaluated by qRT-PCR, immunoblotting and immunohistochemistry. Crystal violet staining and MTT assay and were applied