主要文件
283592
Sigma-Aldrich
分子筛,13X
powder, ~2 μm avg. part. size
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形狀
powder
樣品平均尺寸
~2 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛是结晶的合成沸石。它们的晶格类似于具有许多中空空间的笼状化合物。通过具有精确尺寸的孔可以从所有方向进入空腔。分子筛一般可用于干燥器和干燥管; 用于保持无水溶剂干燥; 用于干燥干燥塔中的气体或溶剂。
應用
分子筛 13X 是一种高度多孔的钠形式的沸石 X,广泛用于液化前的空气净化、天然气纯化、物质分离和干燥。它也适用于芳香化合物、支链烃、有机硫化合物等大分子的吸附。由于具有更高的 SiO2/Al2O5比值,分子筛 13X 具有更强的接受分子的能力。因此,13X 也可用于去除酚类污染物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Removal of phenol pollutants by modification molecular sieves 13X
Shanshool J and Sabri LS
Engineering and Technology, 27(15) (2009)
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)