About This Item
线性分子式:
Na86[AlO2)86(SiO2)106] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
推荐产品
形狀
beads
粒徑
4-8 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
再生或活化:
饱和分子筛可以通过再生恢复到原来的容量,其原理涉及改变吸附剂周围的条件,以对应非常低的平衡容量。一般来说,吸附和再生的平衡能力相差越大,再生越迅速和完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一进行再生:
1.加热再活化 - 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2.压力再活化
3.在常温常压下,使用恰当的液体通过凝胶床。
4.将高浓度分子溶于流体中,并通过过床层,从而带走吸附物。
饱和分子筛可以通过再生恢复到原来的容量,其原理涉及改变吸附剂周围的条件,以对应非常低的平衡容量。一般来说,吸附和再生的平衡能力相差越大,再生越迅速和完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一进行再生:
1.加热再活化 - 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2.压力再活化
3.在常温常压下,使用恰当的液体通过凝胶床。
4.将高浓度分子溶于流体中,并通过过床层,从而带走吸附物。
分子筛是由二氧化硅和氧化铝四面体构成三维互连网络的结晶金属铝硅酸盐。通过加热从这个网络中去除天然的水合作用,产生均匀的空腔,选择性地吸附特定大小的分子。该钠形式代表 X 型家族的基本结构,有效开孔在 910¼ 范围内(例如:它不会吸附全氟三丁胺)。4 到 8 目类型通常用于气相应用。
选择分子筛:
1.一个分子相对另一个分子优先吸附主要取决于孔径和网眼尺寸。
2.硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3.吸附速率和分辨率锐度主要取决于粒径和柱填充物;细小颗粒可使分辨率达到最佳的锐度。
4.液体最容易从溶解性最低的溶剂中被吸附出来;好的溶剂则可成为好的解吸剂。
5.高极性液体容易被吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6.对于类似的化合物,分子量越大,选择性越高。
7.对于分子量相近的碳氢化合物,吸附性能随双键数的增加而增加。
1.一个分子相对另一个分子优先吸附主要取决于孔径和网眼尺寸。
2.硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3.吸附速率和分辨率锐度主要取决于粒径和柱填充物;细小颗粒可使分辨率达到最佳的锐度。
4.液体最容易从溶解性最低的溶剂中被吸附出来;好的溶剂则可成为好的解吸剂。
5.高极性液体容易被吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6.对于类似的化合物,分子量越大,选择性越高。
7.对于分子量相近的碳氢化合物,吸附性能随双键数的增加而增加。
應用
分子筛,13X可用于商业气体干燥、空气进料纯化(同时去除水和二氧化碳)和液态烃/天然气脱硫(硫化氢和硫醇去除)。
在纯 CO2、N2 和 H2(温度= 25°C,压力= 300psi)的伏安吸附研究过程中,分子筛可用作吸附剂。它们被广泛用作吸附研究中的吸附剂。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Equilibrium adsorption of ethane, ethylene, isobutane, carbon dioxide, and their binary mixtures on 13X molecular sieves.
Hyun SH and Danner RP.
Journal of Chemical and Engineering Data, 27(2), 196-200 (1982)
Adsorption of CO2 on molecular sieves and activated carbon.
Siriwardane RV, et al.
Energy and Fuels, 15(2), 279-284 (2001)