推荐产品
容積
200 cc
接頭
1/8 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛 5A 可有效去除压缩空气、电解产生的氢、室内氮气或其他高水分或碳氢化合物含量的气体中的水分和重烃。
尺寸:
尺寸:
- 200 cc 捕集阱:26 1/4 in. (67 cm) 长 ×1 in.(2.5 cm)直径
- 750 cc 捕集阱:18 in.(45.7 cm) 长 ×2 3/8 in. (6 cm) 直径
- S-捕集阱:7 1/2 英寸 (19 cm) 长 x 5 9/16 英寸。(14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长:19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作容量]
集水杯或干燥管适用于维持装置内的无水条件。有两种类型的干燥管。它通常是通过放置一个小的,松散的塞子玻璃棉或棉花进入压缩在管的末端。将干燥剂倾倒在塞子顶部。分子筛 5A 对水具有亲和力,容易置换其他捕获气体。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
LaHue, Miles D., Herman D. Axelrod, and James P. Lodge Jr.
Analytical Chemistry, 43, 1113-1115 (1971)
Donald Pavia
A Small Scale Approach to Organic Laboratory Techniques, 617-617 (2010)