Merck
20298
Supelco
Molecular Sieve, 5Å
water vapor trap refill, volume ~460 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
Molecular Sieve 5A Water Vapor Trap Refill, volume ~460 cc
形狀
solid
技術
gas chromatography (GC): suitable
容積
~460 cc
粒徑
8-12 mesh
孔徑
5 Å
一般說明
Mesh size is 8-12 mesh.
Molecular Sieve 5A.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)