产品名称
CHAPS,分子生物学级,
等級
Molecular Biology
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 2044
zwitterionic
化驗
≥98% (NMR)
形狀
crystalline powder
分子量
micellar avg mol wt 6150
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
10
顏色
white
CMC
6 - 10 mM
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C (315 °F)
轉變溫度
cloud point >100 °C
溶解度
water: 1.0 M
異物活動
DNase, RNase, and Protease, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
可用于溶解膜蛋白以及打断蛋白-蛋白相互作用。CHAPS 具有低胶束分子量 (6,150) 和高临界胶束浓度 (6-10mM),因此可通过透析从样品中除去。它也适合在等电聚焦和二维电泳中用于溶解蛋白质。CHAPS 常用于非变性(无尿素)等电聚焦,已发现它对某些亚细胞制备物和植物蛋白能够得出优异的分辨率。通常将介于 2-4% (w/v) 间的浓度用于等电聚焦凝胶。
警告
重構
其他說明
Ofri, D., et al. 1992.J. Neurochem.58, 628.
Ransom, R.W., et al. 1992.Biochem.Pharmacol.43, 1823.
Simonds, W.F., et al. 1992.Proc.Natl.Acad.Sci. USA77, 4623.
Yannariello-Brown, J., and Weigel, P.H.1992.Biochemistry31, 576.
Hjelmeland, L.M.1980.Proc.Natl.Acad.Sci. USA77, 6368.
Simonds, W.F., et al. 1980.Proc.Natl.Acad.Sci. USA77, 4623.
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3