Key Documents
1.11662
Millipore
CHAPS
for biochemistry
别名:
3-[(3-胆酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸内盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H58N2O7S
CAS号:
分子量:
614.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.05
product name
CHAPS, for biochemistry
品質等級
形狀
solid
分子量
micellar avg mol wt 6150
凝集数
10
pH值
6 (100 g/L in H2O)
CMC
6 mM (20-25°C)
mp
157 °C
轉變溫度
cloud point >100 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
CHAPS 是一种用于膜生物化学的非变性两性离子洗涤剂。
可用于溶解膜蛋白以及打断蛋白-蛋白相互作用。CHAPS 具有低胶束分子量 (6,150) 和高临界胶束浓度 (6-10mM),因此可通过透析从样品中除去。它也适合在等电聚焦和二维电泳中用于溶解蛋白质。CHAPS 常用于非变性(无尿素)等电聚焦,已发现它对某些亚细胞制备物和植物蛋白能够得出优异的分辨率。通常将介于 2-4% (w/v) 间的浓度用于等电聚焦凝胶。
分析報告
Assay (ex N): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorbance A (280 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
Absorbance A (260 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3