About This Item
线性分子式:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
推荐产品
形狀
beads
粒徑
4-8 mesh
孔徑
3 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
分子筛是由二氧化硅和氧化铝四面体构成三维互连网络的结晶金属铝硅酸盐。通过加热从这个网络中去除天然的水合作用,产生均匀的空腔,选择性地吸附特定大小的分子。3A 型是用钾阳离子代替 4A 结构固有的钠离子,将有效孔径减小到 ~3Å,不包括直径 ~3Å 的物质,如乙烷。4 至 8 目类型通常用于气相应用。分子筛在极性和非极性介质中被认为是一种通用的干燥剂。
應用
分子筛已用于二甲基亚砜的干燥。
它们也可用于以下情况:
它们也可用于以下情况:
- 海鞘素743(一种潜在的海洋来源抗肿瘤药物)的合成。
- 壬酸香草酯(一种模型癸酸酯化合物)的制备。
- 高度对映选择性 Friedel-Crafts 烷基化吲哚与硝基烯烃。
分子筛,3 Å 可用于以下过程:
- 在极性和非极性介质中作为通用干燥剂。
- 商业不饱和烃流脱水,包括裂解气、丙烯、丁二烯、乙炔
- 干燥极性液体,如甲醇和乙醇。
- N 2 /H 2 流动中 NH 3 和 H 2 O 等分子的吸附。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Infrared spectroscopy studies on stability of dimethyl sulfoxide for application in a Li?air battery
Mozhzhukhina N, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(36), 18375-18380 (2013)
Chiral phosphoric acid catalyzed enantioselective Friedel-Crafts alkylation of indoles with nitroalkenes: cooperative effect of 3 A molecular sieves.
Junji Itoh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(21), 4016-4018 (2008-04-18)
Enantioselective total synthesis of ecteinascidin 743.
Corey EJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(38), 9202-9203 (1996)
Kenji Kobata et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(2), 319-327 (2002-05-10)
Capsinoids are a novel group of compounds produced by the Capsicum plant. We synthesized a capsinoid by the lipase-catalyzed esterification of vanillyl alcohol with fatty acid derivatives in an organic solvent. The use of seven out of 17 commercially available