主要文件
208620
Sigma-Aldrich
5 Å 分子筛
beads, 8-12 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形狀
beads
粒徑
8-12 mesh
孔徑
5 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
再生或活化:
饱和分子筛可以通过再生恢复到原来的容量,其原理涉及改变吸附剂周围的条件,以对应非常低的平衡容量。一般来说,吸附和再生的平衡能力相差越大,再生越迅速和完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一进行再生:
1.加热再活化 - 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2.压力再活化
3.在常温常压下,使用恰当的液体通过凝胶床。
4.将高浓度分子溶于流体中,并通过过床层,从而带走吸附物。
分子筛是由二氧化硅和氧化铝四面体构成三维互连网络的结晶金属铝硅酸盐。通过加热从这个网络中去除天然的水合作用,产生均匀的空腔,选择性地吸附特定大小的分子。5A 型的二价钙离子代替钠阳离子,孔径约为 5Å,排除了有效直径 > 5Å 的分子(例如:所有 4 碳环和异化合物)。这些分子筛可以吸附 n -丁烷、 n -丁醇、丙烷、二十二烷和二氯二氟甲烷等化合物。
分子筛,5Å 呈珠状,粒度在 8-12 目之间。其化学成分为 Ca/ n Na 12-2n [(AlO 2 ) 12 (SiO 2 ) 12 ] ·xH 2 O,作为吸附剂被广泛应用。据报道,它们可提高结构多样的 α, β不饱和酯。此外,它们还是很有前途的小炔烃清除剂。它们能有效地除去炔烃复分解反应中生成的 2-丁炔副产物。
选择分子筛:
1.一个分子相对另一个分子优先吸附主要取决于孔径和网眼尺寸。
2.硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3.吸附速率和分辨率锐度主要取决于粒径和柱填充物;细小颗粒可使分辨率达到最佳的锐度。
4.液体最容易从溶解性最低的溶剂中被吸附出来;好的溶剂则可成为好的解吸剂。
5.高极性液体容易被吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6.对于类似的化合物,分子量越大,选择性越高。
7.对于分子量相近的碳氢化合物,吸附性能随双键数的增加而增加。
應用
分子筛,5Å 可用于以下工艺:
  • 从支链和环状碳氢化合物中分离正常石蜡。
  • 从天然气中脱除硫化氢、二氧化碳和硫醇。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yu-Han Su et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(58), 6528-6530 (2013-06-14)
A range of terminal alkenes smoothly underwent palladium-catalyzed oxidative alkoxycarbonylation with carbazates under an oxygen atmosphere to afford structurally diverse α,β-unsaturated esters in moderate to good yields with excellent regioselectivity and E selectivity.
Multidentate Triphenolsilane-Based Alkyne Metathesis Catalysts.
Yang H, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 355(5), 885-890 (2013)