product name
分子筛吸附剂, matrix Molecular Sieve 13X, 100-120 mesh, bottle of 50 g
形狀
solid
品質等級
包裝
bottle of 50 g
基質
Molecular Sieve 13X
粒徑
100-120 mesh
孔徑
13 Å
密度
~0.65 g/mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛是合成生产的沸石(自然存在的铝硅酸盐矿物),其特点是孔隙和尺寸极为一致的内腔。这些晶体材料具有基于氧化硅 (SiO 4 ) 和氧化铝 (AlO 4 ) 多面体的三维结构。多面体通过它们的角连接在一起,产生一个开放的结构,内腔中的分子可以被捕获。这些材料经过设计,可通过特定和均匀尺寸的孔进入内部空腔。
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
有关我们的吸附剂的更多信息,请访问 sigma-aldrich.com/adsorbents
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Science, 28-28 (2007)
Journal of hazardous materials, 83(3), 183-196 (2001-05-12)
Methods for the removal of gaseous silicon compounds in biogases are presented. In laboratory studies, various solid adsorption materials and liquid absorption solutions were evaluated for their siloxane elimination efficiencies. Among the liquid sorbents studied, concentrated nitric acid and sulfuric