主要文件
1.05741
Supelco
分子筛0.3 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
别名:
分子筛0.3 nm, 硅酸铝钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41123003
酶委員會索引編號:
215-283-8
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
rod
表面積
800 m2/g
損耗
≤10% loss on ignition, 950°C
粒徑
~1.6 mm
孔徑
0.3 nm
pH值
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
體積密度
700‑750 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI 密鑰
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
分子筛是结晶的合成沸石。它们的晶格类似于具有许多中空空间的笼状化合物。通过具有精确尺寸的孔可以从所有方向进入空腔。
應用
分子筛可用于:      
  • 干燥器和干燥管
  • 保持无水溶剂干燥
  • 干燥干燥塔中的气体或溶剂
  • 选择性吸附
特點和優勢
  • 易于使用:化学惰性、无毒、无处置问题,干燥的液体可倾析而出
  • 即使待干燥物质为低水分含量时也具有高吸附能力
  • 即使在高温下也具有高吸附能力    
  • 对极性和非饱和有机分子有高亲和性(但是, H2O 总是优先被吸附)  
  • 选择性吸附:只有可以通过微孔的分子才会被吸附
分析報告
鉴别:符合
灼烧失重(950 °C): ≤ 10 %
吸水量(24  小时,80 % 相对湿度): ≥ 15 %