Merck
PHR1067
Supelco
卡马西平
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5H-二苯并[b,f]氮杂-5-甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2O
CAS号:
分子量:
236.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 974
traceable to Ph. Eur. C0450000
traceable to USP 1093001
API 家族
carbamazepine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
191-192 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI 密鑰
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的认证药物二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且高性价比的药典一级标准品的替代品。
卡马西平是一种三环亲脂性化合物,具有轻度的抗胆碱能活性。它是一种使用广泛的抗癫痫药,用于治疗简单和复杂的部分强直阵挛癫痫发作。
應用
卡马西平可用作药物参考标准品,用于通过用色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
抗惊厥药;GABAA受体苯二氮卓调节位点的配体。钠离子通道抑制剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看此物质的示例分析证书,请在下面的空格中输入LRAA6055。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A rapid LC method for the identification and determination of CNS drugs in pharmaceutical formulations
Raggi.A.M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 23(1), 161-167 (2000)
Development and validation of an HPLC-UV method for the quantification of carbamazepine in rabbit plasma
Mowafy AH, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 20(1), 29-34 (2012)
An ultra-sensitive LC method for the simultaneous determination of paracetamol, carbamazepine, losartan and ciprofloxacin in bulk drug, pharmaceutical formulation and human serum by programming the detector
Sultana N, et al.
American Journal of Analytical Chemistry, 04(1), 24-24 (2013)
Pharmacology for the Primary Care Provider (2008)
U Amstutz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 94(1), 142-149 (2013-04-17)
The occurrence of hypersensitivity reactions including rare but life-threatening Stevens-Johnson syndrome (SJS) and drug-induced hypersensitivity syndrome (HSS) limits the use of the anticonvulsant carbamazepine (CBZ). Human leukocyte antigen-B (HLA)-B 15:02 and HLA-A 31:01 have been identified as predictive genetic markers