certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001253
traceable to USP 1359404
API 家族
levetiracetam
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
InChI 密鑰
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
基因資訊
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
Levitiracetam是吡拉西坦的类似物,是一种抗癫痫药物,广泛用于治疗癫痫发作,包括局部和全局性癫痫。
Levitiracetam是吡拉西坦的类似物,是一种抗癫痫药物,广泛用于治疗癫痫发作,包括局部和全局性癫痫。
應用
Levitiracetam可用作药物参考标准品,通过多种色谱技术和分光光度技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
左乙拉西坦是一种具有抗癫痫活性的吡咯烷。
左乙拉西坦是一种具有抗癫痫活性的吡咯烷。左乙拉西坦的立体选择性结合仅限于中枢神经系统的突触质膜,而在周围组织中不发生立体选择性结合。左乙拉西坦在不影响正常神经元兴奋性的情况下抑制簇状放电,这表明它可以选择性地阻止癫痫样簇状放电的超同步和发作活动的传播。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA2824。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Development and validation of stability-indicating HPTLC method for determination of levetiracetam in pharmaceutical dosage form.
Gandhi SV, et al.
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(5), 121-125 (2014)
Reversed-phase HPLC analysis of levetiracetam in tablets using monolithic and conventional C18 silica columns.
Can NO and Arli G
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 93(4), 1077-1085 (2010)
Spectrofluorimetric determination of topiramate and levetiracetam as single components in tablet formulations and in human plasma and simultaneous fourth derivative synchronous fluorescence determination of their co-adminstered mixture in human plasma.
El-Yazbi AF, et al.
Journal of Fluorescence, 26(4), 1225-1238 (2016)
Determination of levetiracetam in human plasma by liquid chromatography/electrospray tandem mass spectrometry and its application to bioequivalence studies.
Jain DS, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(17), 2539-2547 (2006)
Optimized and validated flow-injection spectrophotometric analysis of topiramate, piracetam and levetiracetam in pharmaceutical formulations
Hadad G, et al.
Acta pharmaceutica, 61(4), 377-389 (2011)