certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001030
traceable to USP 1356756
API 家族
lamotrigine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
InChI 密鑰
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3