Merck
PHR1804
Supelco
帕罗西汀
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
帕罗西汀 盐酸盐 半水合物, (3S-反式)-3-\ [(1,3-苯并二氧戊环-5-氧基)甲基]-4-(4-氟苯基)哌啶 盐酸盐 半水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
分子量:
374.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 1024
traceable to Ph. Eur. Y0000281
traceable to USP 1500218
API 家族
paroxetine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
基因資訊
human ... SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关使用此 CRM 的所有信息可参考分析证书。
用于质量控制的药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
盐酸帕罗西汀是苯哌啶衍生物,是一种选择性血清素再摄取抑制剂(SSRI),具有抗抑郁特性。它被用于治疗重度抑郁症、创伤后应激障碍(PTSD)、恐慌症和强迫症(OCD)等。
應用
本制药二级标准品还可作如下用途:
  • 建立反相高效液相色谱法(RP-HPLC),用于测定片剂中帕罗西汀和氯硝西泮的含量
  • 高效薄层色谱法(HPTLC),根据国际药品注册协调会议(ICH)测定药物制剂中帕罗西汀和氯硝西泮的含量
  • 用超临界流体色谱(SFC)和手性固定相分析盐酸帕罗西汀的手性和非手性杂质
  • HPLC 联合二极管阵列检测(DAD)测定片剂剂型中 7 种磷酸二酯酶-5 抑制剂和 5 -羟色胺再摄取抑制剂的含量
  • 使用基于直链淀粉的手性固定相通过 HPLC 法对帕罗西汀的对映体和非对映体杂质进行分离和估算
生化/生理作用
盐酸帕罗西汀半水化合物是选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 中作用最强、选择性最强的一种;抗抑郁药
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文本”框中输入LRAB7850。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Kateryna Murlanova et al.
Journal of affective disorders, 282, 1055-1066 (2021-02-20)
Dominant-submissive relationships depend upon functionality of the neural circuits involving monoaminergic neurotransmission. Behavioral profiles of selectively bred dominant (Dom) and submissive (Sub) mice have been proposed to mimic hyperthymic- or depressive-like temperaments observed in patients with affective disorders. These mice
Jiyoung Lee et al.
Nature, 568(7751), 254-258 (2019-03-08)
Mitochondrial metabolism is an attractive target for cancer therapy1,2. Reprogramming metabolic pathways could improve the ability of metabolic inhibitors to suppress cancers with limited treatment options, such as triple-negative breast cancer (TNBC)1,3. Here we show that BTB and CNC homology1