化驗
≥99.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
雜質
≤0.5% water
mp
191-192 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI 密鑰
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2