Merck
NISTRM8569
硝酸盐中氮氧同位素
NIST® RM 8569
别名:
硝酸钠, 智利硝石
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NaNO3
CAS号:
分子量:
84.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
同位素純度
 15N
 17O
 18O
製造商/商標名
NIST®
mp
306 °C (dec.) (lit.)
形式
mixture
SMILES 字串
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI 密鑰
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
已认证可用于以下列出的分析物。
氮 (15N)、氧(17O/18O)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
NISTRM85694061834196990