Merck
NISTRM8557
硫酸钡
NIST® RM 8557
别名:
重晶石
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BaSO4
CAS号:
分子量:
233.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
同位素純度
 18O
 34S
製造商/商標名
NIST®
格式
matrix material
SMILES 字串
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Analyte : Sulfur (34S), Oxygen (18O)
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)